Tisk…
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17823-100G OR17823-25G
APOSOR17823-100GEA 7610 CZK
APOSOR17823-100G APOSOR17823-25G
4-(4-Bromophenyl)morpholine
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112483
CAS číslo: 30483-75-1