1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR17821-1G
OR17821-5G
OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA
622
CZK
APOSOR17821-1G
APOSOR17821-5G
APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, technická kvalita
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Vzorec:
C₈H₁₀ClN Bod varu: 82,4 °C/2.8mmHg Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 102 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00044766 CAS číslo: 6299-02-1 EINECS: 228-576-0 UN: 2735 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...