1-Aminopyridinium iodide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR17820-100G
OR17820-25G
APOSOR17820-100GEA
6190
CZK
APOSOR17820-100G
APOSOR17820-25G
1-Aminopyridinium iodide 98%
1-Aminopyridinium iodide
Vzorec:
C₅H₇IN₂ Bod tání: 159…161 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00051893 CAS číslo: 6295-87-0 |