Tisk…
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17819-100G OR17819-25G OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA 5060 CZK
APOSOR17819-100G APOSOR17819-25G APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂IN
MW: 287.92 g/mol
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08533279
CAS číslo: 697-90-5