Tisk…
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17818-1G OR17818-25G OR17818-5G
APOSOR17818-1GEA 622 CZK
APOSOR17818-1G APOSOR17818-25G APOSOR17818-5G
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 192…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00266858
CAS číslo: 157893-14-6