Phenothiazine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
10H-Phenothiazine
OR17816-250G
OR17816-500G
OR17816-5KG
APOSOR17816-250GEA
2480
CZK
APOSOR17816-250G
APOSOR17816-500G
APOSOR17816-5KG
Phenothiazine 99%
Phenothiazine
Vzorec:
C₁₂H₉NS MW: 199,28 g/mol Bod varu: 371 °C Bod tání: 182…187 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005015 CAS číslo: 92-84-2 EINECS: 202-196-5 |