Tisk…
1-Naphthyl boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1778-100G OR1778-25G
APOSOR1778-100GEA 2480 CZK
APOSOR1778-100G APOSOR1778-25G
1-Naphthyl boronic acid
1-Naphthyl boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
Bod tání: 204…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019722
CAS číslo: 13922-41-3