Tisk…
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1775-1G OR1775-250MG
APOSOR1775-1GEA 4960 CZK
APOSOR1775-1G APOSOR1775-250MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Vzorec: C₁₃H₁₆N₄
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202978
CAS číslo: 220844-79-1