Tisk…
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17716-250MG OR17716-100MG
APOSOR17716-250MGEA 12140 CZK
APOSOR17716-250MG APOSOR17716-100MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
Vzorec: C₇H₁₃NO
Bod varu: 208 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12407095
CAS číslo: 1046153-20-1