Tisk…
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17713-1G OR17713-10G OR17713-5G
APOSOR17713-1GEA 622 CZK
APOSOR17713-1G APOSOR17713-10G APOSOR17713-5G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₂BNO₂
Bod tání: 72…76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11506069
CAS číslo: 454482-11-2