Tisk…
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17709-1G OR17709-250MG OR17709-5G
APOSOR17709-1GEA 1580 CZK
APOSOR17709-1G APOSOR17709-250MG APOSOR17709-5G
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Vzorec: C6H5BN2O2
MW: 147.9300 g/mol
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07374882
CAS číslo: 497147-93-0