Tisk…

Quinoxaline-6-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR17708-100MG OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA 622 CZK
APOSOR17708-100MG APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Vzorec: C9H6N2O
MW: 158,1600 g/mol
Bod tání: 130…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00805834
CAS číslo: 130345-50-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR