Quinoxaline-6-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Quinoxalin-6-yl)acetic acid
OR17707-1G
OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA
10820
CZK
APOSOR17707-1G
APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09880609 CAS číslo: 473932-16-0 |