Tisk…
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-1H-benzimidazole
OR17701-100G OR17701-25G
APOSOR17701-100GEA 17160 CZK
APOSOR17701-100G APOSOR17701-25G
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Vzorec: C₈H₉N₃
MW: 147,1772 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464052
CAS číslo: 5805-57-2
UN: 3259
ADR: 8,III