Tisk…
7-Methoxy-1-tetralone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR17678-100G OR17678-25G OR17678-500G
APOSOR17678-100GEA 3480 CZK
APOSOR17678-100G APOSOR17678-25G APOSOR17678-500G
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod tání: 59…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001696
CAS číslo: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0