Tisk…
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17668-10G OR17668-1G
APOSOR17668-10GEA 4200 CZK
APOSOR17668-10G APOSOR17668-1G
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03444554
CAS číslo: 54699-92-2