Tisk…
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17665-100G OR17665-25G
APOSOR17665-100GEA 3310 CZK
APOSOR17665-100G APOSOR17665-25G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Vzorec: C₁₈H₁₄BrN
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01851266
CAS číslo: 36809-26-4