Tisk…
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 622 CZK
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Bod tání: 75…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780668
CAS číslo: 29632-73-3