Tisk…
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17656-1G OR17656-250MG OR17656-50MG
APOSOR17656-1GEA 5860 CZK
APOSOR17656-1G APOSOR17656-250MG APOSOR17656-50MG
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
1-Amino-5-bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226920
CAS číslo: 852570-80-0