Tisk…
3-Amino-6-bromoisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromoisoquinolin-3-amine
OR17655-1G OR17655-5G
APOSOR17655-1GEA 2240 CZK
APOSOR17655-1G APOSOR17655-5G
3-Amino-6-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-6-bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11101002
CAS číslo: 891785-28-7