4-Bromo-6-methylisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR17654-1G
OR17654-250MG
APOSOR17654-1GEA
2530
CZK
APOSOR17654-1G
APOSOR17654-250MG
4-Bromo-6-methylisoquinoline
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈BrN MW: 222,0812 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12922845 CAS číslo: 1204298-52-1 |