Tisk…
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 1580 CZK
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Bod tání: 166…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738279
CAS číslo: 669050-70-8