Tisk…
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17650-100G OR17650-25G
APOSOR17650-100GEA 7610 CZK
APOSOR17650-100G APOSOR17650-25G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₃BO₂
Hustota: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038749
CAS číslo: 87100-15-0