3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR17626-100G
OR17626-25G
APOSOR17626-100GEA
8040
CZK
APOSOR17626-100G
APOSOR17626-25G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₈O₃ Bod tání: 194…197 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060511 CAS číslo: 24673-56-1 |