Tisk…
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 5630 CZK
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 119…121 °C/7mmHg
Bod tání: 36…38 °C
Hustota: 1.463 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004514
CAS číslo: 5391-88-8