Tisk…
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17615-5G OR17615-25G
APOSOR17615-5GEA 2360 CZK
APOSOR17615-5G APOSOR17615-25G
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781362
CAS číslo: 864550-40-3