Tisk…
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17614-1G OR17614-5G
APOSOR17614-1GEA 1040 CZK
APOSOR17614-1G APOSOR17614-5G
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrN₂O₄
MW: 261,03 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07357280
CAS číslo: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III