Tisk…
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17609-100G OR17609-25G OR17609-5G
APOSOR17609-100GEA 2400 CZK
APOSOR17609-100G APOSOR17609-25G APOSOR17609-5G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311247
CAS číslo: 15177-67-0