Tisk…
3-Bromo-2-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-o-anisidine, 2-Amino-6-bromoanisole
OR17601-1G OR17601-5G OR17601-10G
APOSOR17601-1GEA 622 CZK
APOSOR17601-1G APOSOR17601-5G APOSOR17601-10G
3-Bromo-2-methoxyaniline
3-Bromo-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13186737
CAS číslo: 116557-46-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III