Tisk…
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR17569-25G OR17569-5G
APOSOR17569-25GEA 3940 CZK
APOSOR17569-25G APOSOR17569-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222.0918 g/mol
Bod tání: 44…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864188
CAS číslo: 847818-70-6