Tisk…
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR17567-25G
APOSOR17567-25GEA 2480 CZK
APOSOR17567-25G
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₃N₃O₂
MW: 277,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115065
CAS číslo: 170911-92-9