Tisk…
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Acetyl-4-aminopiperidine
OR17566-5G OR17566-1G
APOSOR17566-5GEA 3540 CZK
APOSOR17566-5G APOSOR17566-1G
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
1-Acetylpiperidin-4-amine
Vzorec: C₇H₁₄N₂O
Bod tání: 46…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412449
CAS číslo: 160357-94-8