7-Quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR17564-1G
OR17564-250MG
OR17564-5G
APOSOR17564-1GEA
2730
CZK
APOSOR17564-1G
APOSOR17564-250MG
APOSOR17564-5G
7-Quinolinecarboxylic acid
7-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173.1700 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00047617 CAS číslo: 1078-30-4 |