Tisk…
7-Quinolineboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-7-boronic acid, 7-Quinolinylboronic acid
OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 5920 CZK
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Quinolineboronic acid 95%
7-Quinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
MW: 172.9800 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11100750
CAS číslo: 629644-82-2