Tisk…
6-Bromo-2-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17558-1G OR17558-5G OR17558-10G
APOSOR17558-1GEA 622 CZK
APOSOR17558-1G APOSOR17558-5G APOSOR17558-10G
6-Bromo-2-chloroquinoline
6-Bromo-2-chloroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115272
CAS číslo: 1810-71-5