Tisk…
1,3-Cyclohexanediol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclohexane-1,3-diol
OR17557-25G
APOSOR17557-25GEA 5230 CZK
APOSOR17557-25G
1,3-Cyclohexanediol 97%
1,3-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039458
CAS číslo: 504-01-8