5-Bromo-4-methylisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR17552-1G
OR17552-500MG
APOSOR17552-1GEA
4440
CZK
APOSOR17552-1G
APOSOR17552-500MG
5-Bromo-4-methylisoquinoline
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈BrN Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12922846 CAS číslo: 651310-24-6 |