Tisk…
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17550-1G OR17550-5G OR17550-25G
APOSOR17550-1GEA 662 CZK
APOSOR17550-1G APOSOR17550-5G APOSOR17550-25G
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec: C₉H₆BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08437036
CAS číslo: 3951-95-9