tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine, 4-(2-Aminoethyl)-1-boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
OR1755-25G
APOSOR1755-25GEA
22520
CZK
APOSOR1755-25G
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₂₃N₃O₂ MW: 229,32 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02683049 CAS číslo: 192130-34-0 |