Tisk…
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17533-100MG OR17533-250MG
APOSOR17533-100MGEA 1450 CZK
APOSOR17533-100MG APOSOR17533-250MG
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11109434
CAS číslo: 150878-36-7