Tisk…
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17532-5G OR17532-25G
APOSOR17532-5GEA 857 CZK
APOSOR17532-5G APOSOR17532-25G
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137847
CAS číslo: 58584-94-4