Tisk…
7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7,8-Dihydroquinolin-5(6H)-one
OR17531-5G
APOSOR17531-5GEA 1620 CZK
APOSOR17531-5G
7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone 98%
7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181161
CAS číslo: 53400-41-2