Tisk…
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17521-5G OR17521-10G
APOSOR17521-5GEA 622 CZK
APOSOR17521-5G APOSOR17521-10G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 165…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007332
CAS číslo: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9