Tisk…
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
OR17520-5G OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA 622 CZK
APOSOR17520-5G APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Vzorec: C₆H₉BrO₂
Bod varu: 38 °C/0,8mmHg
Hustota: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00031518
CAS číslo: 17435-72-2
UN: 3265
ADR: 8,III