Tisk…
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17514-25G OR17514-5G
APOSOR17514-25GEA 1410 CZK
APOSOR17514-25G APOSOR17514-5G
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
2,5-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,97 g/mol
Bod tání: 48…55 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673131
CAS číslo: 22536-67-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III