Tisk…
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR17507-1G OR17507-5G
APOSOR17507-1GEA 5630 CZK
APOSOR17507-1G APOSOR17507-5G
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12027293
CAS číslo: 885274-84-0