Tisk…
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Methylamino)propanamide
OR17506-5G OR17506-1G
APOSOR17506-5GEA 15770 CZK
APOSOR17506-5G APOSOR17506-1G
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₁ClN₂O
MW: 138.6 g/mol
Hustota: 1.052 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226474
CAS číslo: 4874-17-3