Tisk…
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17502-5G OR17502-100G OR17502-25G
APOSOR17502-5GEA 705 CZK
APOSOR17502-5G APOSOR17502-100G APOSOR17502-25G
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
2-Amino-6-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,02 g/mol
Bod tání: 152…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09834769
CAS číslo: 77326-62-6