Tisk…
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17500-1G OR17500-5G OR17500-10G
APOSOR17500-1GEA 622 CZK
APOSOR17500-1G APOSOR17500-5G APOSOR17500-10G
2-Amino-3-bromobenzonitrile
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05670539
CAS číslo: 114344-60-4