Tisk…
3,5-Dichloroisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1745-25G OR1745-5G OR1745-1G
APOSOR1745-25GEA 2070 CZK
APOSOR1745-25G APOSOR1745-5G APOSOR1745-1G
3,5-Dichloroisonicotinic acid 98%
3,5-Dichloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861975
CAS číslo: 13958-93-5